Learn More
Epredia™ Micromesh™ lose Biopsiekassetten
Artikelnummer. 12638306 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Aqua
Blau
Braun
Gelb
Grau
Grün
Lila
Orange
Pfirsich
Rosa
Weiß
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
12638306 Braun 500 Stück
12668296 Aqua 500 Stück
12678296 Blau 500 Stück
10006798 Grün 500 Stück
12698296 Grau 500 Stück
12688296 Lila 500 Stück
12608306 Orange 500 Stück
12618306 Pfirsich 500 Stück
12628306 Rosa 500 Stück
12648306 Weiß 500 Stück
12658306 Gelb 500 Stück
11 options
Artikelnummer. 12638306
Marke: Epredia™ B1000735TN
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verbessern Sie mit den lose verpackten Epredia™ Micromesh™ Biopsiekassetten mit 1400 quadratischen, 0,36 mm großen Löchern den Flüssigkeitsaustausch, ohne dass Biopsieschwämme erforderlich sind.
Verbessern Sie mit den lose verpackten Thermo Scientific™ Micromesh™ Biopsiekassetten mit 1400 quadratischen, 0,36 mm großen Löchern den Flüssigkeitsaustausch, ohne dass Biopsieschwämme erforderlich sind.
  • Acetal-Polymer-Konstruktion
  • Das große Fach mit 24 × 27 mm eignet sich auch für Nadelbiopsien
  • Der eingelassene spezielle Deckel schließt bündig Einsatz mit der Oberseite der Kassette ab, wodurch die Kassetten auf den automatischen Epredia™ Shandon™ MicroWriter™ Etikettiermaschinen auch mit Deckel beschriftet werden können
  • Die Schreibfläche der Kassetten befindet sich in einem 45°-Winkel
  • Kartons mit 1000 Kassetten (vier Kartons mit je 250 Kassetten) mit befestigten Deckeln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Poren Small Square Pore
Schreibflächenwinkel 45°
Farbe Braun
Länge (metrisch) 24 mm
Breite (metrisch) 27 mm
Material Acetal-Polymer
Produkttyp Loose Biopsy Cassette