Beschreibung
Verbessern Sie mit den lose verpackten Epredia™ Micromesh™ Biopsiekassetten mit 1400 quadratischen, 0,36 mm großen Löchern den Flüssigkeitsaustausch, ohne dass Biopsieschwämme erforderlich sind.
Verbessern Sie mit den lose verpackten Thermo Scientific™ Micromesh™ Biopsiekassetten mit 1400 quadratischen, 0,36 mm großen Löchern den Flüssigkeitsaustausch, ohne dass Biopsieschwämme erforderlich sind.
- Acetal-Polymer-Konstruktion
- Das große Fach mit 24 × 27 mm eignet sich auch für Nadelbiopsien
- Der eingelassene spezielle Deckel schließt bündig Einsatz mit der Oberseite der Kassette ab, wodurch die Kassetten auf den automatischen Epredia™ Shandon™ MicroWriter™ Etikettiermaschinen auch mit Deckel beschriftet werden können
- Die Schreibfläche der Kassetten befindet sich in einem 45°-Winkel
- Kartons mit 1000 Kassetten (vier Kartons mit je 250 Kassetten) mit befestigten Deckeln
Spezifikation
Spezifikation
| Poren | Small Square Pore |
| Schreibflächenwinkel | 45° |
| Farbe | Grau |
| Länge (metrisch) | 24 mm |
| Breite (metrisch) | 27 mm |
| Material | Acetal-Polymer |
| Produkttyp | Loose Biopsy Cassette |