Learn More
Motic™ Mikrometerokular WF10X/18 mm, 100 div./10 mm, mit Fadenkreuz, DM-111
Artikelnummer. 15455082
Ansicht ändern
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
10X
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vergrößerungsleistung Packungsgröße
15455082 10X 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15455082 Lieferant Motic™ Lieferanten-Nr. 53100145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.00 €
    65.00 € / 1 Stück
    Sparen 3.00 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit diesem Mikroskopokular und der integrierten, präzisen Skala messen Sie Proben zuverlässig. Das Motic™ Mikrometerokular WF10x/18 mm, 100 div./10 mm mit Fadenkreuz, DM-111 bietet ein verbessertes Sichtfeld und einen größeren Augenabstand.
  • Das Weitfeldokular bietet ein verbessertes Sichtfeld und Entlastung der Augen.
  • Unterteilungen: 100 In 10 mm mit Fadenkreuz.
  • Vergrößerung: 10X.
  • FOV: 18 mm.
Spezifikation
Typ Weitfeldokular, Mikrometer
Beschreibung 100 Teilungen in 10 mm
Durchmesser (metrisch) SF:18mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroskope DM-111
Enthält Fadenkreuz
Vergrößerungsleistung 10X