Learn More
Motic™ Mikrometerokular WF10x/20 mm mit Winkelmesser 1° div./360° und Fadenkreuz
Artikelnummer. 15435162
Ansicht ändern
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
10X
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vergrößerungsleistung Packungsgröße
15435162 10X 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15435162 Lieferant Motic™ Lieferanten-Nr. SG02T0207B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.00 €
    72.00 € / 1 Stück
    Sparen 3.00 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit diesem Mikroskopokular und der integrierten, präzisen Skala messen Sie Proben zuverlässig. Das Motic™ Mikrometerokular mit Fadenkreuz und Winkelmesser WF10x/20 mm, 1° div./360° bietet ein verbessertes Sichtfeld und einen größeren Augenabstand.
  • Das Weitfeldokular bietet ein verbessertes Sichtfeld und Entlastung der Augen.
  • Unterteilungen: Winkelmesser mit Fadenkreuz 1° in 360°.
  • Vergrößerung: 10X.
  • FOV: 20 mm.
Spezifikation
Typ Weitfeld-Mikrometer-Okular
Beschreibung 1°-Unterteilungen auf 360°
Durchmesser (metrisch) SF:20mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroskope DM-39, DM-143
Enthält Fadenkreuz mit Winkelmesser
Vergrößerungsleistung 10X