Learn More
DuraLab Mikrometrischer Schlitten
Artikelnummer. 30280253
Ansicht ändern
Click to view available options
Dicke (metrisch):
1 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dicke (metrisch) Packungsgröße
30280253 1 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30280253 Lieferant DuraLab Lieferanten-Nr. DRL0068
Verfügbar ab: 11-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein hochwertiges DuraLab Objektträger für Kalibrierung und präzise Messung in mikroskopischen Anwendungen.
  • Wird zur Kalibrierung des Okularmikrometers in der Mikroskopie für eine genaue Probenmessung verwendet.
  • Unterstützt praktische Übungen im britischen naturwissenschaftlichen Lehrplan und ist für Lichtmikroskopie-Aktivitäten unerlässlich.
  • Hilft Schülern dabei, Genauigkeit bei der Beobachtung und Analyse von Zellstrukturen zu entwickeln.
  • Gewährleistet eine konsistente Kalibrierung und verbessert so die Präzision bei mikroskopischen Untersuchungen.
Spezifikation
Länge (metrisch) 75 mm
Breite (metrisch) 25 mm
Edges 90°, Boden
Frosted Not Frosted
Material Glas
Precleaned Yes
Dicke (metrisch) 1 mm
Typ Mikroskopobjektträger
Wellanzahl 0
Farbe Klar