Learn More
Micronova™ Isolatormaterial und Aufsätze
Der abgewinkelte Kopfadapter mit 360°-Drehgelenk ist mit einer Reihe von Moppaufsätzen kompatibel. Ideal zur effizienten Reinigung und Desinfektion von Isolatoren, Hauben, RABS und kleinen Geräten in sauberen und kontrollierten Umgebungen.
Marke: Micronova™ ITC620-911
Beschreibung
Das Micronova Isolatormaterial ist mit einer Auswahl an Platten aus Edelstahl oder Kunststoff erhältlich. Die Moppaufsätze sind in einer Reihe von Materialien mit optionaler Schaumstoffschicht erhältlich, die das Desinfektionsmittel aufnimmt und das Auswringen erleichtert. Für den Einsatz mit Universalgriffen der Serie SSU oder Gewindegriffe der Serie STA, die durch kleine Passagen passen und eine längere Reichweite ermöglichen.
- Isolatormaterial mit verschiedenen Aufsätzen
- Ergonomische Reinigung von Isolatoren, Hauben, RABS und anderen kleinen Geräten
- Modulare, erweiterbare Griffe passen durch kleine Passagen und erhöhen die Reichweite
- Abgewinkelter Kopfadapter mit 360°-Drehgelenk für einfaches Auftragen von Reinigungsmittel
- Der Edelstahladapter (QDIT) ist für den Einsatz mit QD Griffen der Serie SSU konzipiert
- Der Kunststoffadapter (QPIT) ist für den Einsatz mit Griffen mit ACME-Gewinde konzipiert
- Die Aufsätze sind in verschiedenen Materialien für spezielle Reinigungszwecke erhältlich
- NovaPoly — 100 % glatter, gestrickter Polyester für ein ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmittel
- PolySorb — 100 % strukturierter Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmittel
- MegaTex — 100 % Polyamid-Vlies, saugfähig, mit sanft scheuernder Oberfläche
- Mikrofaser — 80 % Polyester, 20 % Polyamid, hohe Saugfähigkeit und Effektivität im nassen und trockenen Zustand
- Kompatibel mit Alkohol und starken Desinfektionsmitteln
- Waschbar und zur Wiederverwendung geeignet
- Autoklavierbar