Learn More
Micronova™ CR100 PC™ Reinraum-Klebeband, schwarz
Artikelnummer. 12863662 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
2 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12863662
Marke: Micronova™ CR100PC2BL
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Specially processed tape for applications in and around cleanrooms
  • Made of vinyl with synthetic rubber adhesive that ensures a clean peel from wafer cartridges and most cleanroom work surfaces
  • Ideal for taping and sealing curved and irregular surfaces
  • Matte finish can be written on with cleanroom pen
  • Individually packaged in polyethylene bag
Bestellinformation
Erhältlich in 36 yd. (33 m) langen Rollen in rot, gelb, weiß, schwarz, braun, dunkelblau, dunkelgrün, hellblau, hellgrün, orange, violett und durchsichtig. Wenden Sie sich an Ihren Fisher Safety Kundendienstvertreter unter +1-800-7726733, um Bestellinformationen zu Farben zu erhalten, die hier nicht aufgeführt sind.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität PPP-T-66E, CID A-A 1689A
Farbe Schwarz
Ausführung Matt
Format Klebeband
Material Vinyl, Synthetic Rubber
Produkttyp Klebeband für den Reinraum
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sealing, color coding, labeling, batching
Menge Je 1
Länge (angloamerikanisch) 36 yd.
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50.8 mm