Description
Gewährleistet eine effektive Abdichtung zwischen Handschuh und Kleidungsstück.Micronova™ CSLB™ Microseal™ Klebeband mit Perforationen für optimales Aufreißen in optimaler Länge.
- Anpassbares Polyethylen-Band
- Die Folie aus Polyethylen mit geringer Ausgasung lässt sich sauber entfernen und hinterlässt keine Klebstoffrückstände3
- Mit Perforationen in Abständen von 3 in. (7.6 cm)
- Die Folie mit geringer Ausgasung lässt sich sauber entfernen und hinterlässt keine Klebstoffrückstände
- Auf einem 3 Zoll (7.6 cm) Kern ohne Einsatz aufgewickelt – weniger Verpackung, weniger Abfall
- Dichtungen ca.42 Handschuhe
- Weiß
- Bestrahlte und nicht bestrahlte Ausführungen erhältlich
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Klebstofftyp | Acryl |
| Beschichtung | Polyethylene |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Gloss |
| Format | Roll |
| Material | Polyethylen |
| Produkttyp | Klebeband für den Reinraum |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aseptisch, Gefahrgut- und Sicherheitskleidung, Rodac-Plattenversiegelung |
| Show More |