Learn More
Fisherbrand™ EGP™ Reinraum-Klebeband aus Polyethylen in Industriequalität
Artikelnummer. 30694898 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
24 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30694898 Weiß 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30694898
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    633.00 €
    499.09 € / 24 Stück
    Sparen 133.91 €
    21% Rabatt
Verfügbar ab: 18-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für den Einsatz in Reinraumsupportbereichen, Wartung und sauberen Bauprojekten
  • Wird in Bereichen verwendet, in denen kein Ultraclean-Band erforderlich ist
  • Die Polyethylen-Rückseite mit Acrylklebstoff hat eine geringe Ausgasung und lässt sich gut abziehen
  • Verarbeitet in kontrollierter Umgebung, auf einen Kunststoffkern gewickelt und mit einer Hülle verpackt
  • Rollenlänge: 33 m (36 yd.)
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Acryl
Beschichtung Polyethylene
Farbe Weiß
Ausführung Medium Gloss
Format Roll
Material Polyethylen
Produkttyp Klebeband für den Reinraum
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gangmarkierung, Batching, Farbcodierung, Clean Build-Projekte, Reinraumsupportbereiche und Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 60 °F bis 80 °F
Temperaturbereich (metrisch) 16 °C bis 27 °C
Abmessungen (L x B) 33 x 50,8 mm (36 yd x 2 in.)
Länge (angloamerikanisch) 36 yd.
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50.8 mm