Beschreibung
Eine Reihe farbcodierter Flaschenbürsten mit abgerundeten, steifen Polyester-Borsten für die vielseitige und aggressive Reinigung von Flaschen und verschiedenen Geräten in der Produktion und im Labor.
- Borstenköpfe sind 8.25 × 12.7 cm (3.25 × 5 in.) groß
- Griffe 40.64 cm (16 in.)
- Erhältlich in fünf Farben
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Flaschenbürste |
| Bristle Material | Polyester |
| Bristle Type | Soft |
| Color-coded | Yes |
| Griffmaterial | Polypropylene |
| Handle Type | Round |
| Spitzentyp | Bound Bristle Tip |
| Sterilität | Unsteril |
| Aussehen | Rounded, white, Bottle Brush Head with soft bristles, attached to a fixed length, white, plastic handle with rounded end. |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Mehr anzeigen |