Beschreibung
Das Micronova bestrahlte Microseal™ Manschetten-Dichtungsklebeband ist ein Polyethylen-Klebeband mit niedriger Dichte und niedriger Ausgasung mit druckempfindlichem, sauber ablösbarem Acrylkleber und Perforationen in Intervallen von 7,6 cm, das es Benutzern ermöglicht, das Klebeklebeband in optimalen Längen zu binden und zu reißen, um den Handschuh an der Kleidung zu befestigen. Erhältlich mit einer Breite von 0,5 bis 3 Zoll; kleinere Breiten eignen sich ideal für das Versiegeln von Platten für eine überwachte Umwelt.
- Anpassbares bestrahltes Polyethylenklebeband
- Druckempfindlicher Acrylklebstoff
- Effektive Abdichtung zwischen Handschuh und Kleidungsstück
- Perforationen im Abstand von 7,6 cm
- Erhältlich mit einer Breite von 0,5 bis 3 Zoll
- Kleinere Breiten für das Versiegeln der Platten für eine überwachte Umwelt
- Klebeklebeband mit geringer Dichte und geringer Ausgasung
- Auf einem 3 in. (7,6 cm) Kunststoffkern ohne Zwischenlage aufgerollt
- Die 18-Yard-Rolle bietet ca. 42 Anwendungen; die 36-Yard-Rolle, 84 Anwendungen
- Geeignet für Lebensmittelverarbeitung und pharmazeutische Produktion
- Gammabestrahlt für aseptische Bereiche
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit |
| Beschreibung | M-Zone CuffStrip™-Klebeband |
| Klebstofftyp | Acryl |
| Beschichtung | LDPE |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Gloss |
| Format | Sheet |
| Material | Polyethylen, Polypropylen |
| Produkttyp | Klebeband für den Reinraum |
| Sterilität | Steril |
| Mehr anzeigen |