Learn More
Micronova™ M-Zone™ CuffStrip™ Klebeband
Artikelnummer. 13147366 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Dunkelblau
Weiß
Abmessungen (L x B):
18 x 2 in.
18 x 3 in.
45,7 x 7,6 cm (18 x 3 in.)
Packungsgröße:
200 Stück
48 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Abmessungen (L x B) Packungsgröße
13147366 Dunkelblau 18 x 2 in. 200 Stück
13107366 Weiß 18 x 2 in. -
13117366 Weiß 18 x 3 in. 200 Stück
13127366 Weiß 45,7 x 7,6 cm (18 x 3 in.) 48 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13147366 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. CSTX2DBIR
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Ein bestrahltes, gut an die Form anpassbares Polyethylenklebeband mit Perforationen in Abständen von 7,6 cm, das für eine Abdichtung zwischen Handschuh und Kleidungsstück in Reinraumgarnierung ausgelegt ist. Erhältlich in kleineren Breiten für das Versiegeln der Platten für eine überwachte Umwelt.
  • Hergestellt aus entsprechendem Polyethylen
  • Rollenbreite: 5.1 cm (2 in.)
  • Rollenlänge: 45.7 cm (18 in.)
  • Gammabestrahlt
  • Starker Liner für einfache Trennung
  • Doppelt verpackte Pakete
Spezifikation
Klebstofftyp Acryl
Beschichtung LDPE
Farbe Dunkelblau
Material Polyethylen, Polypropylen
Produkttyp Klebeband für den Reinraum
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dichtungsmanschetten an Handschuhen in kontrollierten und aseptischen Umgebungen
Abmessungen (L x B) 18 x 2 in.
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Länge (metrisch) 45.7 cm
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 5.1 cm