Learn More
Micronova™ M-Zone™ MegaSorb™ Mikrofaser-String-Mopp
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11986855 Alle ansehen Micronova Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Größe:
10 oz.
12 oz.
Menge:
12/Karton
12/Packung
50/Packung
Packungsgröße:
12 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Farbe Größe Menge unitSize
11986855 Weiß 12 oz. 12/Karton 12 Stück
13137456 Blau 10 oz. 12/Packung 12 Stück
13108685 Blau 10 oz. 50/Packung -
13147456 Weiß 10 oz. 12/Packung 12 Stück
13118685 Weiß 10 oz. 50/Packung 50 Stück
5 options
Artikelnummer. 11986855
Marke: Micronova™ MZCRMS1112
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benötigt
MH-, MHC- oder QDMH-Rahmen mit Griffen der Serie SSU
Entwickelt für die Reinigung und Aufnahme von Flüssigkeiten in kontrollierten und wichtigen Umgebungen
Der M-Zone™ MegaSorb™ Mikrofaser-String-Mopp verfügt über spezielle Mikrofaserfäden mit gebündelten Strängen aus Polyester und Nylonfilamenten, die 30 Mal kleiner sind als Baumwollfasern und winzige Partikel aufnehmen. Der Mikrofaser-Mopp mit doppelter Dicke (MZCRMS-10D) arbeitet besonders effizient beim Aufnehmen von verschütteten Flüssigkeiten und dem Reinigen großer Bereiche.
  • String-Schlingenmopp aus Mikrofaser
  • Hohe Saugfähigkeit und fusselarm
  • Gebündelte Polyester- und Nylon-Mikrofaserfäden
  • Nimmt winzige Partikel dort auf, wo Baumwollfasern nur darüber gleiten würden
  • Gleitet leicht um Geräte und Vorrichtungen in Reinräumen herum
  • Entwickelt für den Einsatz in kontrollierten und entscheidenden Umgebungen
  • Die Option aus weißer Mikrofaser enthält ein zusätzliches Reinigungsband
  • Zur Verwendung mit dem MH-1 Griff oder dem QDMH-1 MicroMop Adapter mit Griffen der Serie SSU
  • Optional als Großpackung erhältlich
  • Kompatibel mit Alkohol und starken Desinfektionsmitteln
  • Waschbar und zur Wiederverwendung geeignet
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Abmessungen 40,6 x 15,2 cm (16 x 6 in.)
Produkttyp String-Mopp
Farbe Weiß
Fassungsvermögen 12 oz.
Länge (angloamerikanisch) 16 in.
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 40,6 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (metrisch) 15,2 cm
Breite (angloamerikanisch) 6 in.
Beständig gegen Chemikalien
Größe 12 oz.
Einwegprodukt Nein
Menge 12/Karton
Pflegeanleitungen Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bodenreinigung und Desinfektion in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen
Color-coded No
Material Mikrofaser, Polyester, Nylon