Learn More
Micronova™ M-Zone™ MegaSorb™ Mikrofaser-String-Mopp
Artikelnummer. 13137456 Alle ansehen Micronova Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Größe:
10 oz.
12 oz.
Menge:
12/Karton
12/Packung
50/Packung
Packungsgröße:
12 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Farbe Größe Menge unitSize
13137456 Blau 10 oz. 12/Packung 12 Stück
13108685 Blau 10 oz. 50/Packung -
13147456 Weiß 10 oz. 12/Packung 12 Stück
13118685 Weiß 10 oz. 50/Packung 50 Stück
11986855 Weiß 12 oz. 12/Karton 12 Stück
5 options
Artikelnummer. 13137456
Marke: Micronova™ MZCRMS10
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Requires
MH or MHC, or QDMH frame with SSU series handle
Entwickelt für die Reinigung und Aufnahme von Flüssigkeiten in kontrollierten und wichtigen Umgebungen
  • Hergestellt aus Mikrofaserschläuchen, die sowohl fusselarm als auch sehr saugfähig sind
  • Getuftete Stränge aus Polyester und Nylonfilamenten greifen winzige Partikel auf
  • Zur Verwendung mit starken Desinfektionsmitteln
  • Kann gewaschen, autoklaviert, gammabestrahlt und wiederverwendet werden
  • Kann mit dem Micronova MH-1 Mop-Griff verwendet oder über den Micronova QDMH-1 Mop-Adapter am universellen Micronova Edelstahlgriff befestigt werden
Specifications
Abmessungen 40,6 x 15,2 cm (16 x 6 in.)
Produkttyp String-Mopp
Farbe Blau
Länge (angloamerikanisch) 16 in.
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 40.6 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (metrisch) 15.2 cm
Breite (angloamerikanisch) 6 in.
Beständig gegen Chemikalien
Größe 10 oz.
Einwegprodukt Nein
Menge 12/Packung
Pflegeanleitungen Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bodenreinigung und Desinfektion in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen
Color-coded No
Material Mikrofaser, Polyester, Nylon