Beschreibung
Benötigt
MH-, MHC- oder QDMH-Rahmen mit Griffen der Serie SSU
Der M-Zone™ MegaSorb™ Mikrofaser-String-Mopp verfügt über spezielle Mikrofaserfäden mit gebündelten Strängen aus Polyester und Nylonfilamenten, die 30 Mal kleiner sind als Baumwollfasern und winzige Partikel aufnehmen. Der Mikrofaser-Mopp mit doppelter Dicke (MZCRMS-10D) arbeitet besonders effizient beim Aufnehmen von verschütteten Flüssigkeiten und dem Reinigen großer Bereiche.
- String-Schlingenmopp aus Mikrofaser
- Hohe Saugfähigkeit und fusselarm
- Gebündelte Polyester- und Nylon-Mikrofaserfäden
- Nimmt winzige Partikel dort auf, wo Baumwollfasern nur darüber gleiten würden
- Gleitet leicht um Geräte und Vorrichtungen in Reinräumen herum
- Entwickelt für den Einsatz in kontrollierten und entscheidenden Umgebungen
- Die Option aus weißer Mikrofaser enthält ein zusätzliches Reinigungsband
- Zur Verwendung mit dem MH-1 Griff oder dem QDMH-1 MicroMop Adapter mit Griffen der Serie SSU
- Optional als Großpackung erhältlich
- Kompatibel mit Alkohol und starken Desinfektionsmitteln
- Waschbar und zur Wiederverwendung geeignet
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen | 40,6 x 15,2 cm (16 x 6 in.) |
| Produkttyp | String-Mopp |
| Farbe | Weiß |
| Fassungsvermögen | 10 oz. |
| Länge (angloamerikanisch) | 16 in. |
| Sterilität | Unsteril |
| Länge (metrisch) | 40.6 cm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Breite (metrisch) | 15.2 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 6 in. |
| Mehr anzeigen |