Beschreibung
Benötigt
MH or MHC, or QDMH frame with SSU series handle
- Hergestellt aus Mikrofaserschläuchen, die sowohl fusselarm als auch sehr saugfähig sind
- Getuftete Stränge aus Polyester und Nylonfilamenten greifen winzige Partikel auf
- Zur Verwendung mit starken Desinfektionsmitteln
- Kann gewaschen, autoklaviert, gammabestrahlt und wiederverwendet werden
- Kann mit dem Micronova MH-1 Mop-Griff verwendet oder über den Micronova QDMH-1 Mop-Adapter am universellen Micronova Edelstahlgriff befestigt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen | 40,6 x 15,2 cm (16 x 6 in.) |
| Produkttyp | String-Mopp |
| Farbe | Blau |
| Länge (angloamerikanisch) | 16 in. |
| Sterilität | Unsteril |
| Länge (metrisch) | 40.6 cm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Breite (metrisch) | 15.2 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 6 in. |
| Beständig gegen | Chemikalien |
| Mehr anzeigen |