Learn More
Micronova™ MegaSwat™ Cleaning Tool: Mop Covers
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13177436 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Material:
Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum
Polyester
Abmessungen:
7,6 x 20,3 cm (3 x 8 in.)
7,6 x 40,6 cm (3 x 16 in.)
Zur Verwendung mit (Geräte):
Griff der Serien QDMS-16 und SSU
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 13177436
Marke: Micronova™ MS68IR
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires
Megaswat™ Adapter
Ideal für die Reinigung von schweren Prozessgeräten oder kalibrierten Geräten
  • Entwickelt für die Reinigung von schweren Prozessgeräten oder kalibrierten Geräten
  • Wird am Universalgriff aus Edelstahl befestigt
  • Autoklavierbar
Specifications
Abmessungen 7,6 x 20,3 cm (3 x 8 in.)
Produkttyp Moppabdeckung
Farbe Weiß
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Sterilität Steril
Länge (metrisch) 20,3 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (metrisch) 7,6 cm
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Einwegprodukt Nein
Menge Verpackt in Reinraumklasse 100. Doppelt verpackt. Bestrahlungsanzeige auf Außentasche. 12 Mopps werden dann in einen Poly-gefütterten Karton verpackt. Bestrahlungsanzeige auf Karton.
Pflegeanleitungen Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Zur Verwendung mit (Geräte) Griff der Serien QDMS-16 und SSU
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung und Sterilisation von Verarbeitungs- und Laborgeräten im aseptischen Bereich
Color-coded No
Material Polyester