Learn More
Micronova™ M-Zone™ Mikrodispenser™ , berührungsloser Seifenspender
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13197306 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 mL
Farbe:
Blau
Grün
Packungsgröße:
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe Packungsgröße
13197306 2 mL Grün 6 Stück
13107316 1 ml Blau 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13197306 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. ICCAP16
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.45 €
    29.27 € / 6 Stück
    Sparen 1.18 €
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Berührungsloses Handpflege-Spendersystem mit problemloser Wandmontage und einer Schwerkraftpumpe für einfachen Flaschenwechsel und effizienten Batterieverbrauch.
Der berührungslose Spender ist für die Verwendung mit verschiedenen ICCAP-Dosierkapseln konzipiert, die auf die entsprechenden 500-ml-Wechselflaschen geschraubt werden und in die Vertiefung des Spenders einrasten. Wenn der Lichtstrahl unterbrochen ist, weil eine Hand unter das Gerät gehalten wird, wird die Pumpblase am Despensierausgang gedrückt, sodass 1 oder 2 ml-Handpflegemittel in die Handfläche gegeben wird.
  • Berührungsloser Spender für Handpflegemittel
  • Wandhalterung mit Tropfschale
  • Problemlose Installation und Flaschenwechsel
  • Kompakte, schwerkraftbetätigte Einheit, ohne Schläuche
  • Effizienter Batteriebetrieb
  • Zur Verwendung mit einer Auswahl an ICCAP-Dispensierkapseln:
    • ICCAP-16 – grüne 2 ml-Dispensierkapsel für Seifen und Desinfektionsmittel
    • ICCAP-17IR – blaue 1 ml-Dispensierkapsel für sterile IPA oder Desinfektionsmittel
  • Entwickelt für die Verwendung mit dem Micronova Nachfüllflaschen für die Handpflege (500 ml):
    • Hy-G-Clenz - antibakterielle Seife, Aquahol - steriler Alkohol, NovaClenz - Händedesinfektionsmittel und LoNa - natriumarme Handseife
Spezifikation
Produkttyp Dispensierkapsel
Color-coded Ja
Form Kapseln
Grifftyp Keine
Spitzentyp Ausguss
Scent Geruchlos
Sterilität Unsteril
Aussehen Farblos
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Pflegeanleitungen Sobald der Ausgießer angebracht ist, rastet die umgedrehte Flasche in die Vertiefung des Spenders ein. Wird der elektronische Strahl durch eine unter dem Gerät vorbeigehende Hand unterbrochen, drückt sich die Blase am Auslauf nach unten und gibt Seife oder Lotion in die Handfläche ab.
Zertifizierung/Konformität ISO 9001-zertifizierte Anlage – Konformitätsbescheinigung
Farbe Grün
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur aufbewahren
Abmessungen (L x B x H) 1,375 x 1,375 x 3,25 in. (3,49 x 3,49 x 8,26 cm)
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Gefiltert Nicht gefiltert
Entzündbar Nein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-Seifen und Desinfektionsmittel
Zur Verwendung mit (Geräte) M-Zone MicroDispenser Seife oder Desinfektionsmittel, ICDISP-3
Höhe (angloamerikanisch) 3,25 in.
Höhe (metrisch) 8.26 cm
Länge (angloamerikanisch) 1,375 in.
Länge (metrisch) 3.49 cm
Material Polypropylen
Beständig gegen Kompatibel mit gängigen Oberflächenreinigern
Größe 5 x 5 x 5
Volumen (angloamerikanisch) 0,068 oz.
Volumen (metrisch) 2 mL
Breite (angloamerikanisch) 1,375 in.
Breite (metrisch) 3.49 cm