Learn More
Micronova™ MicroMop™ Textilmopps
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11942465 Alle ansehen Micronova Produkte
Change view
Click to view available options
Material:
Glatt gestrickter Polyester
NovaLite
PVA-Vlies
Polyesterstrick
Abmessungen:
38,1 x 22,9 cm (15 x 9 in.)
40,6 x 19,1 cm (16 x 7,5 in.)
Farbe:
Gelb
Orange
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Material Abmessungen Farbe unitSize
11942465 PVA-Vlies 40,6 x 19,1 cm (16 x 7,5 in.) Gelb 1 Stück
12867183 NovaLite 40,6 x 19,1 cm (16 x 7,5 in.) Orange 1 Stück
11952465 Polyesterstrick 38,1 x 22,9 cm (15 x 9 in.) Weiß -
11962465 Glatt gestrickter Polyester 40,6 x 19,1 cm (16 x 7,5 in.) Weiß 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 11942465
Marke: Micronova™ CRM1
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Benötigt
MH-1, MHC-1 oder QDMH-1 Rahmen mit Griffen der Serie SSU
Hocheffizienter Bodenmopp zur schnellen Reinigung großer Flächen
Die Micronova MicroMop™ Reinraum-String-Mopps sind äußerst effektiv und saugfähig, in drei Materialoptionen erhältlich und für den Einsatz mit dem QDMH-1 String-Mopp-Adapter oder String-Mopp-Standardgriffen konzipiert.
  • Hocheffiziente String-Mopps
  • Hohe Saugfähigkeit und geringe Partikelfreisetzung
  • Trockene, rückstandsfreie Reinigungsergebnisse
  • Verfügbare Materialoptionen:
    • PVA – saugfähiger PVA, ideal für die Reinigung von Halbleitern und Mikroelektronik
    • NovaLite – saugfähiges Chamois, hervorragend geeignet für medizinische Anwendungen
    • NovaPoly – glatter Polyester, hervorragend geeignet für die Desinfektion von Reinräumen
  • Zur Verwendung mit QDMH-1 Adaptern oder String-Mopp-Standardgriffen
  • Entwickelt für Reinräume und kontrollierte Umgebungen
Spezifikation
Abmessungen 40,6 x 19,1 cm (16 x 7,5 in.)
Produkttyp String-Mopp
Farbe Gelb
Länge (angloamerikanisch) 16 in.
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 40,6 cm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Breite (metrisch) 19,1 cm
Breite (angloamerikanisch) 7,5 in.
Beständig gegen Chemikalien
Einwegprodukt Nein
Menge 12/Karton
Pflegeanleitungen Vermeiden Sie eine längere Einwirkung von 70 % IPA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bodenreinigung und Desinfektion in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen
Color-coded No
Material PVA-Vlies