Learn More
Micronova™ MicroMop™ Textilmopps
Artikelnummer. 11952465 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Material:
Glatt gestrickter Polyester
NovaLite
PVA-Vlies
Polyesterstrick
Abmessungen:
38,1 x 22,9 cm (15 x 9 in.)
40,6 x 19,1 cm (16 x 7,5 in.)
Farbe:
Gelb
Orange
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11952465
Marke: Micronova™ CRM6
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Benötigt
MH-1, MHC-1 oder QDMH-1 Rahmen mit Griffen der Serie SSU
Hocheffizienter Bodenmopp zur schnellen Reinigung großer Flächen
Die Micronova MicroMop™ Reinraum-String-Mopps sind äußerst effektiv und saugfähig, in drei Materialoptionen erhältlich und für den Einsatz mit dem QDMH-1 String-Mopp-Adapter oder String-Mopp-Standardgriffen konzipiert.
  • Hocheffiziente String-Mopps
  • Hohe Saugfähigkeit und geringe Partikelfreisetzung
  • Trockene, rückstandsfreie Reinigungsergebnisse
  • Verfügbare Materialoptionen:
    • PVA – saugfähiger PVA, ideal für die Reinigung von Halbleitern und Mikroelektronik
    • NovaLite – saugfähiges Chamois, hervorragend geeignet für medizinische Anwendungen
    • NovaPoly – glatter Polyester, hervorragend geeignet für die Desinfektion von Reinräumen
  • Zur Verwendung mit QDMH-1 Adaptern oder String-Mopp-Standardgriffen
  • Entwickelt für Reinräume und kontrollierte Umgebungen
Spezifikation
Abmessungen 38,1 x 22,9 cm (15 x 9 in.)
Produkttyp String-Mopp
Farbe Weiß
Länge (angloamerikanisch) 15 in.
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 38.1 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (metrisch) 22.9 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Beständig gegen Chemikalien
Einwegprodukt Reusable
Menge 12/Cs.
Pflegeanleitungen Item may be Laundered and Reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bodenreinigung und Desinfektion in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen
Color-coded No
Material Polyesterstrick