Beschreibung
Benötigt
MH-1 or MHC-1, or QDMH-1 frame with SSU series handle
Die Micronova MicroMop™ Reinraum-String-Mopps sind äußerst effektiv und saugfähig, in drei Materialoptionen erhältlich und für den Einsatz mit dem QDMH-1 String-Mopp-Adapter oder String-Mopp-Standardgriffen konzipiert.
- Hocheffiziente String-Mopps
- Hohe Saugfähigkeit und geringe Partikelfreisetzung
- Trockene, rückstandsfreie Reinigungsergebnisse
- Verfügbare Materialoptionen:
- PVA – saugfähiger PVA, ideal für die Reinigung von Halbleitern und Mikroelektronik
- NovaLite – saugfähiges Chamois, hervorragend geeignet für medizinische Anwendungen
- NovaPoly – glatter Polyester, hervorragend geeignet für die Desinfektion von Reinräumen
- Zur Verwendung mit QDMH-1 Adaptern oder String-Mopp-Standardgriffen
- Entwickelt für Reinräume und kontrollierte Umgebungen
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen | 40,6 x 19,1 cm (16 x 7,5 in.) |
| Produkttyp | String-Mopp |
| Farbe | Weiß |
| Länge (angloamerikanisch) | 16 in. |
| Sterilität | Unsteril |
| Länge (metrisch) | 40.6 cm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Breite (metrisch) | 19.1 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 7,5 in. |
| Beständig gegen | Chemikalien |
| Mehr anzeigen |