Learn More
Micronova™ MicroMop™ Textilmopps
Artikelnummer. 12867183 Alle ansehen Micronova Produkte
Change view
Click to view available options
Material:
Glatt gestrickter Polyester
NovaLite
PVA-Vlies
Polyesterstrick
Abmessungen:
38,1 x 22,9 cm (15 x 9 in.)
40,6 x 19,1 cm (16 x 7,5 in.)
Farbe:
Gelb
Orange
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Material Abmessungen Farbe unitSize
12867183 NovaLite 40,6 x 19,1 cm (16 x 7,5 in.) Orange 1 Stück
11952465 Polyesterstrick 38,1 x 22,9 cm (15 x 9 in.) Weiß -
11962465 Glatt gestrickter Polyester 40,6 x 19,1 cm (16 x 7,5 in.) Weiß 1 Stück
11942465 PVA-Vlies 40,6 x 19,1 cm (16 x 7,5 in.) Gelb 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 12867183
Marke: Micronova™ CRM2
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Benötigt
MH-1 or MHC-1, or QDMH-1 frame with SSU series handle
Hocheffizienter Bodenmopp zur schnellen Reinigung großer Flächen
Die Micronova MicroMop™ Reinraum-String-Mopps sind äußerst effektiv und saugfähig, in drei Materialoptionen erhältlich und für den Einsatz mit dem QDMH-1 String-Mopp-Adapter oder String-Mopp-Standardgriffen konzipiert.
  • Hocheffiziente String-Mopps
  • Hohe Saugfähigkeit und geringe Partikelfreisetzung
  • Trockene, rückstandsfreie Reinigungsergebnisse
  • Verfügbare Materialoptionen:
    • PVA – saugfähiger PVA, ideal für die Reinigung von Halbleitern und Mikroelektronik
    • NovaLite – saugfähiges Chamois, hervorragend geeignet für medizinische Anwendungen
    • NovaPoly – glatter Polyester, hervorragend geeignet für die Desinfektion von Reinräumen
  • Zur Verwendung mit QDMH-1 Adaptern oder String-Mopp-Standardgriffen
  • Entwickelt für Reinräume und kontrollierte Umgebungen
Spezifikation
Abmessungen 40,6 x 19,1 cm (16 x 7,5 in.)
Produkttyp String-Mopp
Farbe Orange
Länge (angloamerikanisch) 16 in.
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 40.6 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (metrisch) 19.1 cm
Breite (angloamerikanisch) 7,5 in.
Beständig gegen Chemikalien
Einwegprodukt Nein
Menge 12/Cs.
Pflegeanleitungen Bei Raumtemperatur aufbewahren
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bodenreinigung und Desinfektion in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen
Color-coded No
Material NovaLite