Learn More
Micronova™ MicroSeal™ Klebeband
Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
0,5 in.
1 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
For plate sealing, bundling and labeling applications
- Ausgezeichnete Ablöse-/Wiederverschlusseigenschaften
- Leicht abzureißende Perforationen
- Acrylklebstoff wird nicht übertragen
- Kann mit Faserschreibern und Permanentmarkern beschrieben werden
- Alle Rollen sind 18 yd. (16.5 m) lang
Spezifikation
Spezifikation
| Klebstofftyp | Acrylic |
| Beschichtung | Polyethylene |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Gloss |
| Format | Klebeband |
| Material | Polyethylen |
| Produkttyp | MicroSeal™ Band |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aseptische Kleidung, Gefahrgut- und Sicherheitskleidung, Radstreifen und Gerätebindung |
| Latexfrei | No |
| Mehr anzeigen |