Learn More
Micronova™ MicroSeal™ Klebeband
Artikelnummer. p-3142937 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
0,5 in.
1 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13177316
Marke: Micronova™ CSLB12WH
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zum Versiegeln, Bündeln und Etikettieren von Platten
For plate sealing, bundling and labeling applications
  • Ausgezeichnete Ablöse-/Wiederverschlusseigenschaften
  • Leicht abzureißende Perforationen
  • Acrylklebstoff wird nicht übertragen
  • Kann mit Faserschreibern und Permanentmarkern beschrieben werden
  • Alle Rollen sind 18 yd. (16.5 m) lang
Spezifikation
Klebstofftyp Acrylic
Beschichtung Polyethylene
Farbe Weiß
Ausführung Gloss
Format Klebeband
Material Polyethylen
Produkttyp MicroSeal™ Band
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aseptische Kleidung, Gefahrgut- und Sicherheitskleidung, Radstreifen und Gerätebindung
Latexfrei No
Menge Je 1
Dimensions (LxW) 18 yd. x 1/2 in.
Länge (angloamerikanisch) 18 yd.
Länge (metrisch) 16.5 m
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 12.7 mm