Learn More
Micronova™ NovaPoly™ Wischtuch
Artikelnummer. 13127356 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
13127356 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13127356 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. WP699H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.50 €
    68.77 € / 10 Stück
    Sparen 2.73 €
    3% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für ISO-Klassen 1 bis 5
  • Fusselarmes Polyester-Wischtuch mit guter Saugfähigkeit
  • Der umgekehrte Saum schützt vor dem Einklemmen oder Erzeugen von Partikeln durch exponierte Nähte
  • Robustes Design mit spezieller saugfähiger Weboberfläche für verbesserte Ableitfähigkeit
  • Kann gewaschen und in weniger kritische Bereiche weitergegeben werden; auch autoklavierbar
Spezifikation
Produkttyp Reinraum-Reinigungstücher
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 22,8 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 22,8 cm
Material Polyester
Autoklavierbar Autoklavierbar
Abmessungen (L x B) 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einsatz an Arbeitsplätzen, Wänden und Fenstern
Zur Verwendung mit (Geräte) Bänke mit laminarem Luftstrom