Learn More
Micronova™ NovaSorb™ Mopphalterung
Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Material:
Microdenier Polyester, Zellulose
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
Benötigt
MH-, MHC- oder QDMH-Rahmen mit Griffen der Serie SSU
The Micronova Irradiated NovaSorb™ PolyCellulose™ String Mop is ideal for single use, featuring a non-woven blend of 55% polyester and 45% cellulose disposable material. Designed for use with MH-1 or MHC-1 handles, or QDMH-1 frame with SSU series handles. Gamma irradiated for aseptic environments.
- Irradiated polyester-cellulose flat-strand string mop
- Highly absorbent and lightweight
- Made from 55% polyester and 45% cellulose disposable material
- Economically designed for single use in controlled environments
- Outperforms standard cotton and rayon mops
- Covers large surface areas quickly and efficiently
- For use with MH-1 or MHC-1 handles, or QDMH-1 frame with SSU series handles
- Holds up to strong disinfectants and common cleaning solutions
- Gamma irradiated for aseptic environments
- Autoclavable
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | String-Mopp |
| Farbe | Blau |
| Länge (angloamerikanisch) | 15 in. |
| Sterilität | Steril |
| Länge (metrisch) | 38.1 cm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Breite (metrisch) | 15.2 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 6 in. |
| Beständig gegen | Chemikalien |
| Einwegprodukt | Ja |
| Mehr anzeigen |