Learn More
Micronova™ NovaSorb™ Mopphalterung
Artikelnummer. 11976855 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Material:
Mikrodenier-Polyester (55 %),Cellulose (45 %), Cellulose (45%)
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 11976855
Marke: Micronova™ CRMSLB
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Benötigt
MH-, MHC- oder QDMH-Rahmen mit Griffen der Serie SSU
This highly absorbent and lightweight, flat-strand string mop features a polyester/cellulose disposable material that outperforms standard cotton and rayon mops and is designed to cover large surface areas quickly and efficiently.
The Micronova NovaSorb™ PolyCellulose™ String Mop is ideal for single use, featuring a non-woven blend of 55% polyester and 45% cellulose disposable material. Designed for use with MH-1 or MHC-1 handles, or QDMH-1 frame with SSU series handles.
  • Polyester-cellulose flat-strand string mop
  • Highly absorbent and lightweight
  • Made from 55% polyester and 45% cellulose disposable material
  • Economically designed for single use in controlled environments
  • Outperforms standard cotton and rayon mops
  • Covers large surface areas quickly and efficiently
  • Available in light blue or white
  • For use with MH-1 or MHC-1 handles, or QDMH-1 frame with SSU series handles
  • Holds up to strong disinfectants and common cleaning solutions
  • Autoclavable
Spezifikation
Abmessungen 38.1 x 15.2 cm (15 x 6 in.)
Produkttyp String-Mopp
Farbe Blau
Länge (angloamerikanisch) 15 in.
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 38.1 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (metrisch) 15.2 cm
Breite (angloamerikanisch) 6 in.
Beständig gegen Chemikalien
Einwegprodukt Ja
Menge 12/Cs.
Pflegeanleitungen Bei Raumtemperatur aufbewahren
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bodenreinigung und Desinfektion in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen
Color-coded No
Material Mikrodenier-Polyester (55 %),Cellulose (45 %), Cellulose (45%)