Learn More
Micronova™ Novastat™ Antistatisches Klebeband
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12817023 Alle ansehen Micronova Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Klar
Dimensions (LxW):
33 x 19,03 mm (36 yd x 0,75 in.)
72 yd x 0,75 in,
72 yd, x 1 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Farbe Dimensions (LxW) unitSize
12817023 Durchsichtig 33 x 19,03 mm (36 yd x 0,75 in.) 1 Stück
12827023 Klar 72 yd x 0,75 in, 1 Stück
12897013 Durchsichtig 72 yd, x 1 in. 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 12817023
Marke: Micronova™ ASTPC3436
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dichtung ohne statische Aufladung. MicroNova™ NovaStat™ antistatisches Band ist aufgrund nicht-hygroskopischer Eigenschaften nicht von Feuchtigkeit betroffen.
Das Micronova NovaStat™ Anti-Static Tape ist ein transparentes, bernsteinfarbenes Band, das speziell für die Abdichtung und Verpackung in ESD-empfindlichen Umgebungen mit nicht hygroskopischen Eigenschaften entwickelt wurde. Hergestellt mit Cellophan-Trägerfolie und einem Klebstoff auf Gummibasis, erzeugt es keine statische Aufladung.
  • Cellophanband mit Klebstoff auf Gummibasis
  • Transparentes Klebeband zum Versiegeln und Verpacken
  • Nicht hygroskopisch für ESD-empfindliche Umgebungen
  • Erzeugt keine statische Ladung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Aufgewickelt auf einem 1 in. Kunststoffkern
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Naturkautschuk
Beschichtung Cellophane
Farbe Durchsichtig
Ausführung Gloss
Format Klebeband
Material Zellulose
Produkttyp Antistatisches Reinraumband
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abdichtung in ESD-empfindlichen Umgebungen – keine statische Aufladung beim Entfernen
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 60 °F bis 80 °F
Temperaturbereich (metrisch) 16 °C bis 27 °C
Dimensions (LxW) 33 x 19,03 mm (36 yd x 0,75 in.)
Länge (angloamerikanisch) 36 yd. (2,01 m)
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (metrisch) 19,05 mm