Learn More
Micronova™ Novastat™ Antistatisches Klebeband
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-79973 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Klar
Dimensions (LxW):
33 x 19,03 mm (36 yd x 0,75 in.)
72 yd x 0,75 in,
72 yd, x 1 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12817023
Marke: Micronova™ ASTPC3436
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dichtung ohne statische Aufladung. MicroNova™ NovaStat™ antistatisches Band ist aufgrund nicht-hygroskopischer Eigenschaften nicht von Feuchtigkeit betroffen.
Das Micronova NovaStat™ Anti-Static Tape ist ein transparentes, bernsteinfarbenes Band, das speziell für die Abdichtung und Verpackung in ESD-empfindlichen Umgebungen mit nicht hygroskopischen Eigenschaften entwickelt wurde. Hergestellt mit Cellophan-Trägerfolie und einem Klebstoff auf Gummibasis, erzeugt es keine statische Aufladung.
  • Cellophanband mit Klebstoff auf Gummibasis
  • Transparentes Klebeband zum Versiegeln und Verpacken
  • Nicht hygroskopisch für ESD-empfindliche Umgebungen
  • Erzeugt keine statische Ladung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Aufgewickelt auf einem 1 in. Kunststoffkern
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Naturkautschuk
Beschichtung Cellophane
Farbe Durchsichtig
Ausführung Gloss
Format Klebeband
Material Zellulose
Produkttyp Antistatisches Reinraumband
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abdichtung in ESD-empfindlichen Umgebungen – keine statische Aufladung beim Entfernen
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 60 °F bis 80 °F
Temperaturbereich (metrisch) 16 °C bis 27 °C
Dimensions (LxW) 33 x 19,03 mm (36 yd x 0,75 in.)
Länge (angloamerikanisch) 36 yd. (2,01 m)
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (metrisch) 19,05 mm