Learn More
Micronova™ Bestrahlter PilloMop™ und Adapter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13197496 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
13197496 Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13197496 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. PM648IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.00 €
    240.34 € / 12 Stück
    Sparen 10.66 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der robuste Acetalplatten-Moppadapter mit 360°-Drehgelenk ist zusammen mit dem kissenförmigen Mopp aus 100 % glattem Polyester ideal für die Reinigung von Regalen, schmalen Kammern, Kleinteilen sowie Innenflächen von Geräten und für andere Reinraum- und Laboranwendungen geeignet. Zur Verwendung mit Edelstahlgriffen der Serie SSU.
Der Micronova PilloMop™ ist in zwei Stärken erhältlich und lässt sich über Polyester-Klettbänder einfach am PilloMop™ Adapter anbringen. Der einlagige Polyester-Moppaufsatz ohne Schaumstoff-Inneneinlage (PMC-648) kann einzeln oder für den längeren Einsatz über einem PilloMop™ verwendet werden.
  • Kissenförmiger Mopp und Acetalplatten-Mopprahmen
  • Mopp aus glattem, 100 % gestricktem Polyester mit Urethanschaum-Inneneinlage
  • Der Kopf mit 360°-Drehgelenk gelangt einfach in schwer zu reinigende Ecken und Winkel
  • Ideal für die Reinigung von Regalen, engen Kammern, Kleinteilen sowie Innenflächen von Geräten und für andere Reinraum- und Laboranwendungen.
  • Der Mopp lässt sich dank Klettbändern mit Haken und Schlaufe einfach am Acetalplatten-Mopprahmen anbringen
  • Kompatibel mit IPA, Bleichmitteln, Peroxid und anderen gängigen Desinfektionsmitteln und Reinigungsmitteln
  • Zur Verwendung mit Schnelltrenngriffen aus Edelstahl der Serie SSU
  • Gammabestrahlt für aseptische Umgebungen erhältlich
  • Autoklavierbar
Bestellinformation
MOPS Maße 9 x 5 Zoll (23 x 12.7 cm). Der Kopf in flachem Design passt auf den PilloMop Schnellkupplungsadapter (separat erhältlich). Ausziehbare und standardmäßige Edelstahlgriffe sind ebenfalls separat erhältlich (unten). Boden und Schutzbezug separat erhältlich.
Spezifikation
Abmessungen 21,6 x 10,2 cm (8,5 x 4 in.)
Produkttyp Reinraummopp
Farbe Weiß
Länge (angloamerikanisch) 8,5 in.
Sterilität Steril
Länge (metrisch) 21,6 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (metrisch) 10,2 cm
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Beständig gegen Chemikalien
Einwegprodukt Nein
Menge 12/Karton
Pflegeanleitungen Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen und kleinen Bereichen
Color-coded Nein
Material Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum