Learn More
Micronova™ PolyMitt™ Wischtuch
Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Material:
Glattgestrickter Polyester
Polyester/Nylon-Mikrofaser
Polyester/Nylon-Mikrofaser, doppelseitiger dünner Urethanschaum
Texturiertes Polyester
Vliesstoff Polyamid, Urethanschaum
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Micronova PolyMitt™ Reinigungshandschuhe sind in einer Standardgröße erhältlich und passen bequem über eine behandschuhte Hand, was die Reinigung von Wagen, Regalen, Tanks, Schläuchen und anderen schwer zu reinigenden Bereichen im Reinraum erleichtert.
- Langlebige Reinigungshandschuhe für vereinfachte Reinigung
- Vielseitigkeit eines hochwertigen Wischtuchs und Komfort und Sicherheit eines Handschuhs
- Eine Größe: Passt bequem über eine behandschuhte Hand
- Für die Reinigung schwer erreichbarer Bereiche im Reinraum
- Erhältlich in einer Reihe von Stoffen für die spezielle Reinigung:
- NovaPoly — 100 % glatt gestricktes Polyester für ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmitteln
- PolySorb — 100 % texturiertes Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmitteln
- MEGATEX — 100 % nichtgewebtes Polyamid, saugfähig und mit leicht abrasiver Oberfläche
- Mikrofaser — 80 % Polyester, 20 % Polyamid, sehr saugfähig und nass oder trocken effektiv
- Erhältlich mit oder ohne Urethanschaumschicht
- Mit starken Desinfektionsmitteln verträglich
- Autoklavierbar
- Wiederverwendbar
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mitt Wischtücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Länge (metrisch) | 30,5 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 8 in. |
| Breite (metrisch) | 20,3 cm |
| Material | Vliesstoff Polyamid, Urethanschaum |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Nein |
| Abmessungen (L x B) | 30,5 x 20,3 cm (12 x 8 in.) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigungsmittel für Reinraum- und kontrollierte Umgebungsoberflächen |
| Mehr anzeigen |