Learn More
Micronova™ PolyMitt™ Wischtuch
Artikelnummer. 30713262 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Material:
Glattgestrickter Polyester
Polyester/Nylon-Mikrofaser
Polyester/Nylon-Mikrofaser, doppelseitiger dünner Urethanschaum
Texturierte Polyester, doppelseitiger dünner Urethanschaum
Texturiertes Polyester
Vliesstoff Polyamid, Urethanschaum
Packungsgröße:
1 Stück
24 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Material Packungsgröße
30713262 Weiß Texturierte Polyester, doppelseitiger dünner Urethanschaum 24 Stück
13187746 Blau Polyester/Nylon-Mikrofaser 1 Stück
13157756 Blau Polyester/Nylon-Mikrofaser, doppelseitiger dünner Urethanschaum 1 Stück
13147746 Weiß Glattgestrickter Polyester 1 Stück
13187736 Weiß Vliesstoff Polyamid, Urethanschaum 1 Stück
13167736 Weiß Texturiertes Polyester -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30713262 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. MWDT1111
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine Reihe von Reinigungshandschuhen mit der Vielseitigkeit eines hochwertigen Wischtuchs und dem Komfort und der Sicherheit eines Handschuhs zur Reinigung schwer zugänglicher Bereiche im Reinraum. Erhältlich in verschiedenen Geweben für spezielle Reinigungszwecke.
Die Micronova PolyMitt™ Reinigungsmitt-Feuchttücher sind in einer Standardgröße erhältlich, die so gestaltet ist, dass sie bequem über eine behandschuhte Hand liegen und das Reinigen von Einkaufswagen, Regalen, Tanks, Schläuchen und anderen schwer zu reinigenden Bereichen im Reinraum erleichtern.
  • Langlebige Reinigungshandschuhe für vereinfachte Reinigung
  • Vielseitigkeit eines hochwertigen Wischtuchs und Komfort und Sicherheit eines Handschuhs
  • Eine Größe: Passt bequem über eine behandschuhte Hand
  • Für die Reinigung schwer erreichbarer Bereiche im Reinraum
  • Erhältlich in einer Reihe von Stoffen für die spezielle Reinigung:
    • NovaPoly — 100 % glatt gestricktes Polyester sorgt für eine ausgezeichnete Desinfektionsverbreitung
    • PolySorb — 100 % strukturiertes Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmitteln
    • MegaTex — 100 % ungewebtes Polyamid ist saugfähig und hat eine leicht abrasive Oberfläche
    • Mikrofaser  —  80 % Polyester, 20 % Polyamid, sehr saugfähig und nass oder trocken effektiv
  • Erhältlich mit oder ohne Urethanschaumschicht
  • Mit starken Desinfektionsmitteln verträglich
  • Autoklavierbar
  • Wiederverwendbar
Spezifikation
Produkttyp Mitt Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30.5 cm
Breite (angloamerikanisch) 8 in.
Breite (metrisch) 20.3 cm
Material Texturierte Polyester, doppelseitiger dünner Urethanschaum
Farbe Weiß
Einwegprodukt Nein
Abmessungen (L x B) 30,5 x 20,3 cm (12 x 8 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigungsmittel für Reinraum- und kontrollierte Umgebungsoberflächen
Verpackungsmenge 1/Pk., 24/Cs.
Sterilität Unsteril
Pflegeanleitungen Waschanleitung – der Artikel ist waschbar und wiederverwendbar Vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation müssen Desinfektionsmittel vollständig beseitigt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 Grad C liegen.