Beschreibung
Die Micronova SlimLine™ Eimer aus Polypropylen eignen sich hervorragend für Micronova BucketLiner™ und die Auswringer der Serie W-9. Die farbcodierten Eimer sind in den Farben Rot, Gelb, Blau, Grün und Grau erhältlich.
- Rechteckige Polypropylen-Eimer
- 20 in. Breite, ideal für flache Mopps und String-Mopps
- 6 Gallonen Fassungsvermögen
- Volumengraduierungen mit Gallonen- und Litermarkierungen
- Farbcodiert mit Auswahl an Rot, Gelb, Blau, Grün und Grau
- Kompatibel mit BucketLiners und Auswringern der Serie W-9
- Ersatzeimer für SlimLine und Slim-T-Serie-Wagen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Putzeimer |
| Kapazität (metrisch) | 22,7 l |
| Material | Polypropylen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 6 gal. |
| Pflegeanleitungen | Bei Raumtemperatur aufbewahren. Zum Autoklavieren – nicht stapeln – Eimer umdrehen, damit Flüssigkeit ablaufen kann. |
| Farbe | Gelb |
| Abmessungen | 55,9 x 30,5 x 26,7 cm (22 x 12 x 10,5 in.) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Reinigung von Wänden, Böden und Decken |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SlimLine Mopp- und Eimersystem |
| Mehr anzeigen |