Learn More
Micronova™ SilSat™ Steriles Wischtuch zum Schmieren
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11916875 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
16,5 x 10,8 cm (6,5 x 4,25 in.)
Packungsgröße:
24 Packungen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
11916875 16,5 x 10,8 cm (6,5 x 4,25 in.) 24 Packungen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11916875 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. SSW601IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00 €
    545.06 € / 24 Packungen
    Sparen 24.94 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese sterilen, gestrickten Polyesterwischtücher sind mit einer Mischung aus medizinischem Silikon und IPA zur Schmierung von Dichtungen und Geräten in aseptischen Bereichen getränkt.
Zur Reinigung und Wartung von mechanisierten Geräten in aseptischen Verarbeitungsbereichen.
  • Polyester-Wischtücher, imprägniert mit einer Mischung aus medizinischem Silikon und IPA
  • Zum Schmieren von Dichtungen in Isolatoren, Kühlgeräten und Schränken in aseptischen Verarbeitungs- und Unterstützungsbereichen
  • Jeweils 8 Wischtücher, in Beuteln verpackt
  • Bestrahlt
Bestellinformation
Acht Wischtücher pro Beutel.
Spezifikation
Produkttyp SilSat™ imprägnierte Wischtücher mit Silikon-Vorsättigung
Länge (angloamerikanisch) 6,5 in.
Länge (metrisch) 16,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 6 in.
Breite (metrisch) 10,1 cm
Material Polyester
Extinktion 5 ml
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur aufbewahren. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden.
Einwegprodukt Ja
Abmessungen (L x B) 16,5 x 10,8 cm (6,5 x 4,25 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schmierung von Geräten und Dichtungen im aseptischen Bereich
Verpackungsmenge 24/Karton
Sättigungslösung Polyester imprägniert mit 50 % Silikon und 50 % Alkohol
Sterilität Steril