Beschreibung
For delineating and color coding specific equipment and areas
- Laminiertes Vinylmaterial
- Druckempfindlich
- Scheuerfest
- Im Reinraum verarbeitet
- Beständig gegen Lösungsmittel, Feuchtigkeit und Öl
- Aufgewickelt auf Kunststoffkern
- Erhältlich in schwarz/gelben, schwarz/weißen oder rot/weißen Streifen
- Rollenlänge: 18 yd. (16.4 m)
Bestellinformation
Erhältlich in den Breiten 1, 2 oder 3 in.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Klebstofftyp | Naturkautschuk |
| Beschichtung | Polylaminated Vinyl |
| Farbe | Schwarz, Weiß |
| Ausführung | Matte |
| Format | Roll |
| Material | Vinyl |
| Produkttyp | Klebeband für den Reinraum |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Beschilderung und Farbcodierung spezifischer Geräte und Bereiche |
| Mehr anzeigen |