Learn More
Micronova™ SST™ Gestreiftes Sicherheitsband
Artikelnummer. 13138525 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Farbe:
Schwarz, Gelb
Schwarz, Weiß
Breite (angloamerikanisch):
2 in.
3 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13138525
Marke: Micronova™ SST183BLYE
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Beschilderung und Farbcodierung spezifischer Geräte und Bereiche
For delineating and color coding specific equipment and areas
  • Laminiertes Vinylmaterial
  • Druckempfindlich
  • Scheuerfest
  • Im Reinraum verarbeitet
  • Beständig gegen Lösungsmittel, Feuchtigkeit und Öl
  • Aufgewickelt auf Kunststoffkern
  • Erhältlich in schwarz/gelben, schwarz/weißen oder rot/weißen Streifen
  • Rollenlänge: 18 yd. (16.4 m)
Bestellinformation
Erhältlich in den Breiten 1, 2 oder 3 in.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Naturkautschuk
Beschichtung Polylaminated Vinyl
Farbe Schwarz, Gelb
Format Roll
Material Vinyl
Produkttyp Klebeband für den Reinraum
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Beschilderung und Farbcodierung spezifischer Geräte und Bereiche
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 60 °F bis 80 °F
Temperaturbereich (metrisch) 16 °C bis 27 °C
Dimensions (LxW) 16,5 x 76,2 mm (18 yd x 3 in.)
Länge (angloamerikanisch) 18 yd.
Länge (metrisch) 16.4 m
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 76.2 mm