Learn More
Micronova™ Schnell trennbare SSU-Stiele aus Edelstahl
Artikelnummer. 13147506 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Ausziehbarer Griff
Ausziehbarer Griff, Schnelltrennaufsatz
Fester Griff
Fester Griff, Schnelltrennbefestigung
Länge (angloamerikanisch):
12 in.
14 bis 23 Zoll
18 bis 36 Zoll
25 in.
37 Zoll
38 bis 72 Zoll
47 bis 80 in.
51 Zoll
61 Zoll
Von 62 bis 120 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Länge (angloamerikanisch) Packungsgröße
13147506 Fester Griff - -
13177506 Ausziehbarer Griff 14 bis 23 Zoll 1 Stück
13127506 Ausziehbarer Griff, Schnelltrennaufsatz 18 bis 36 Zoll -
11976845 Ausziehbarer Griff, Schnelltrennaufsatz 38 bis 72 Zoll 1 Stück
17501725 Ausziehbarer Griff 47 bis 80 in. 1 Stück
11986845 Ausziehbarer Griff, Schnelltrennaufsatz Von 62 bis 120 Zoll 1 Stück
13187506 Fester Griff 12 in. 1 Stück
13167506 Fester Griff 25 in. 1 Stück
13157506 Fester Griff, Schnelltrennbefestigung 37 Zoll 1 Stück
12837033 Fester Griff, Schnelltrennbefestigung 61 Zoll 1 Stück
11996845 Fester Griff 51 Zoll 1 Stück
13137506 Ausziehbarer Griff 38 bis 72 Zoll 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 13147506 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. SSU2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.95 €
    62.33 € / 1 Stück
    Sparen 2.62 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die grundlegenden elektropolierten Edelstahlstiele mit Schnelltrennbefestigungen für alle Moppadapter und Reinigungsgeräte der Micronova QD-Serie. Mit verschiedenen festen Längen oder ausziehbar.
Der gesamte Griff kann autoklaviert werden
Die Micronova SSU-Schnelltrennstiele aus Edelstahl bestehen aus elektropoliertem Edelstahl 304 mit Polyketonkomponenten, die stabile, strapazierfähige Universalverbindungen für effizienten Gebrauch und Langlebigkeit bieten. Die im Lieferumfang enthaltene Quick Disconnect-Befestigung ist für Moppadapter und Reinigungsgeräte der QD-Serie vorgesehen.
  • Grundlegende Stiele für alle Micronova Wischsysteme
  • Elektropolierter Edelstahl mit Polyketonkomponenten
  • Robuste, strapazierfähige Verbindungen für eine lange Lebensdauer
  • Mit fester Länge oder ausziehbar:
    • Stiele mit fester Länge sind von 8 in. (20 cm) bis 5 Fuß (1,5 m) erhältlich
    • Verlängerungsstiele gibt es von 3 Fuß (1 m) bis 10 Fuß (3 m) Länge
  • Für alle Adapter der QD-Serie
  • Kann mit QP-Geräten und Rahmen mit Zusatz des SSA-Adapters verwendet werden
  • Gute Kompatibilität mit Desinfektionsmitteln
  • Autoklavierbar
Specifications
Produkttyp Fester Griff
Farbe Grau
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Beständig gegen Chemikalien, Korrosion
Pflegeanleitungen Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen.
Zur Verwendung mit (Geräte) Wischlappen
Beschreibung Schnelltrennbefestigung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Moppstiel für die Reinigung und Desinfizierung von Reinräumen
Color-coded Nein
Material Elektropolierter Edelstahl (304), Polyketon