Learn More
Karl Hecht™ Mikropipetten mit Ringmarke
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 μl
25 μl
Packungsgröße:
250 Stück
Beschreibung
- Farbcodierte Ringmarke(n).
- Präzise Kapillarschläuche, die ständigen Qualitätskontrollen unterliegen.
- Konformität-zertifiziert.
- Einwegprodukt
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 20 μl |
| Präzision | ≤ ± 0.5 % |
| Genauigkeit | ≤ ± 0.25 % |
| Farbcode | Schwarz |
| Einwegprodukt | Ja |