missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Mikropipetten mit Ringmarke

Artikelnummer. p-8014860
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 μl
25 μl
Packungsgröße:
250 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10610962

Marke: Karl Hecht™ 40555015

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Präzise und zuverlässige Abgabe mit Präzisionskapillarschläuchen. Karl Hecht™ Mikropipetten mit Ringmarkierung sind Einweg-Pipetten, die ein Konformitätszertifikat besitzen.

  • Farbcodierte Ringmarke(n).
  • Präzise Kapillarschläuche, die ständigen Qualitätskontrollen unterliegen.
  • Konformität-zertifiziert.
  • Einwegprodukt

Spezifikation

Volumen (metrisch) 25 μl
Präzision ≤ ± 0.5 %
Genauigkeit ≤ ± 0.25 %
Farbcode Weiß
Einwegprodukt Ja
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt