Learn More
Poulten Graf™ Mikro-Pipettenspitze
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
400 Stück
Beschreibung
- Außergewöhnlich hohe Gussqualität
- Hervorragende Passform für präzises Arbeiten
- Geeignet für die meisten führenden Marken
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1 to 200 μL |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Gelb |
| Genauigkeit | >0.75 % |
| Zertifizierung/Konformität | Kalibriert |