Learn More
Grant Instruments™ Mikrotiterplattenblöcke für Molekularbiologie- und Biotechnologieanwendungen
Artikelnummer. 10271973
Click to view available options
Temperaturgleichförmigkeit:
±0.3 °C
±0.5 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10271973
Marke: Grant Instruments™ QDPH
Only null left
Add to basket
Add to basket
Blöcke mit doppelter Größe werden mit zusätzlichem Extraktionswerkzeug geliefert
  • Blöcke in doppelter Größe
  • Extraktionswerkzeug im Lieferumfang enthalten
  • Für Anwendungen in der Molekularbiologie und Biotechnologie
  • L x B x H: 140 x 100 x 75 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte) 0,2 ml-Mikrotiterplatten mit 96 Wells und Streifen oder Einzelröhrchen
Typ Block
Enthält Extraktionswerkzeug
Temperaturgleichförmigkeit ±0.3 °C
Röhrchengröße 6.2 mm Durchm. X 14 mmD
Abmessungen (L x B x H) 140 x 100 x 75 mm