Learn More
OHAUS™ Mikrotiterplatten-Halter
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1 Standard-Mikrotiterplatte
2 Standard-Mikrotiterplatten
4 Standard-Mikrotiterplatten
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Ohaus Vortexmischern für Mikrotiterplatte
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 1 Standard-Mikrotiterplatte |
| Produkttyp | Besonders stabiler Vortex |
| Material | Kunststoff |
| Beschreibung | Einzel-Mikrotiterplatten-Halter |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Resuspendierung von Flüssigkeiten, Mischen von Reagenzien, Puffern und Emulsionen, ELISA-Assays, Arzneimittelextraktionen, Mischen von Proben, PCR, Aufschlüsse, Zellaufschluss, Genotypisierung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vortexmischer für Mikrotiterplatten/Hochleistungs-Vortexmischer |
| Verpackungsmenge | Je 1 |