Learn More
Thermo Scientific™ Mikrotiterplattenrotor für Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach1.6™/1.6R-Zentrifugen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Max. Geschwindigkeit:
4.400 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Rotor und Deckel
- Fassungsvermögen: Vier Mikrotiterplatten oder zwei DeepWell-Platten
- Max. Drehzahl/RZB: 4400 U/min/3355 × g
- Bioabdichtungs-genehmigt mit optionalem Deckel 75-002-011 (separat erhältlich, paarweise erhältlich)
- Mikrotiterplatten separat bestellbar
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | MP 3300 Mikrotiterplatten-Rotor |
| Max. RZB | 3,355 x G |
| Max. Geschwindigkeit | 4.400 U/min |