Learn More
Heidolph™ Mikrotiterplattenschüttler Titramax 1000
Artikelnummer. 10314441
Ansicht ändern
Click to view available options
Orbit:
1,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Orbit Packungsgröße
10314441 1,5 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10314441 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5441220000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1645.00 €
    1327.00 € / 1 Stück
    Sparen 318.00 €
    19% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Steigert den Durchsatz um 50 %. Titramax 1000 eignet sich für das modulare Inkubatorsystem und wird für Anwendungen empfohlen, die eine variable Temperaturregelung bis zu 65 °C °erfordern. Die 1,5 mm Vibrationsbahn sorgt für eine schonende Durchmischung und erzielt die besten Ergebnisse bei kleinen Probenvolumina.
Die Verwendung von 6 Mikrotiterplatten erhöht Ihren Durchsatz um 50%. Dieses Modell eignet sich für das modulare Inkubatorsystem und wird für Anwendungen empfohlen, die eine variable Temperaturregelung bis zu 65 °C °erfordern. Die 1,5 mm Vibrationsbahn sorgt für eine schonende Durchmischung und erzielt die besten Ergebnisse bei kleinen Probenvolumina.
  • Die variable Drehzahl lässt sich am analogen Drehknopf von 150 bis 1350 U/min einstellen und stufenlos anpassen.
  • Ein analoger Prozesstimer ermöglicht den unbeaufsichtigten Betrieb und kann von 1 bis 120 Minuten eingestellt werden. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein akustischer Alarm und der Betrieb wird angehalten.
  • Titramax 1000 ist ein mittelgroßes Modell und hat eine Tragfähigkeit von 5 kg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 1,5 mm
Tragkraft (metrisch) 5 kg
Drehzahlbereich 150 bis 1.350 U/min
Temperaturbereich (metrisch) 65 °C (max.)
Wirkleistung 31 W
Produkttyp Mikrotiterplattenschüttler
Tragkraft (angloamerikanisch) 11 lb.
Zertifizierung/Konformität DIN EN 60529 IP 30
Temperaturbereich (angloamerikanisch) Bis zu 149 °F
Abmessungen (T x B x H) innen 375 x 320 x 125 mm
Abmessungen (L x B) Plattform 290 x 258 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 14.3 lb.
Gewicht (metrisch) 6,5 kg
Reglertyp Elektronisch
Modell Titramax 1000
Enthält Platz für 6 Mikrotiterplatten
Zeitschaltbereich 1 bis 120 min