Learn More
Berkshire™ MicroPolx™ 2750 Mikrodenier-Wischer
Artikelnummer. 17826997 Alle ansehen Berkshire Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen:
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen unitSize
17826997 23 x 23 cm (9 x 9 in.) 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17826997 Lieferant Berkshire™ Lieferanten-Nr. MPX2750.0909.10
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
MicroPolx™ 2750 ist ein in Reinräumen gewaschener, gestrickter Wischmopp aus Polyester/Nylon-Mikrofaser.
  • Ultrafeines Mikrofasergarn vergrößert die Oberfläche und sorgt für eine überlegene Wischleistung.
  • Der keilförmige Faserquerschnitt hebt, fängt ein und entfernt Partikel von kritischen Oberflächen.
  • Reinigt effizient und benötigt weniger Lösungsmittel als herkömmliche Wischtücher.
  • Entfernt ölige Verschmutzungen mit wenig oder gar keinem Lösungsmittelbedarf
  • Die weiche Haptik und die nicht scheuernde, ultraschallversiegelte Kante eignen sich hervorragend für empfindliche oder kratzempfindliche Oberflächen.
  • Endlosfilamentgarne und eine dichte Maschenkonstruktion sorgen für ausgezeichnete Abriebfestigkeit und geringen Faserverlust.
  • Chemisch kompatibel mit IPA und anderen gängigen Lösungsmitteln
Spezifikation
Abmessungen 23 x 23 cm (9 x 9 in.)
Produkttyp Flachkopf-Moppbezug
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (metrisch) 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Polyester, Synthetische Mikrofaser