Learn More
Berkshire™ MicroPolx™ 2750 Microdenier Wiper
Artikelnummer. p-200022127 Alle ansehen Berkshire Produkte
Click to view available options
Abmessungen:
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 17826997
Marke: Berkshire™ MPX2750.0909.10
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
MicroPolx™ 2750 is a cleanroom laundered polyester/nylon microfiber knitted wiper.
  • Ultrafine microfiber yarn increases surface area and provides superior wiping efficiency
  • Wedge shaped fiber cross section lifts, entraps and removes particulates from critical surfaces
  • Cleans efficiently with less solvent usage than traditional wipers
  • Removes oily soils with little or no solvent required
  • Soft hand and non-abrasive ultrasonic sealed edge are excellent for sensitive or scratch prone surfaces
  • Continuous filament yarns and tight knit construction provide excellent abrasion resistance and low fiber shedding
  • Chemically compatible with IPA and other commonly used solvents
Spezifikation
Abmessungen 23 x 23 cm (9 x 9 in.)
Produkttyp Flat Head Mop Cover
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Sterilität Non-sterile
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (metrisch) 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Einwegprodukt Single-use
Material Polyester, Synthetic Microfiber