Learn More
Cole-Parmer™ MICROPUMP SUCTION SHOE PUMP HEAD, 316 SS BODY
Artikelnummer. 15102886 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Geschwindigkeit:
800 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Geschwindigkeit Packungsgröße
15102886 800 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15102886 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0700225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1875.00 €
    1404.00 € / 1 Stück
    Sparen 471.00 €
    25% Rabatt
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die magnetisch angetriebenen Präzisionspumpenköpfe gewährleisten eine gleichmäßige, präzise und pulsationsfreie Flüssigkeitsförderung. Cole-Parmer™ Mikropumpe™ A-Mount Saugschuhpumpenköpfe gewährleisten höhere Förderdrücke und eine bessere Ans
  • Der Magnetantrieb und statische Dichtungen halten Flüssigkeiten sicher im Inneren und blockieren potenzielle Kontaminationen
  • Die Materialien mit chemische Beständigkeit sind aufgrund ihrer benetzten Teile für eine Vielzahl geeignet
  • Die Pumpenköpfe sind kompakt und wartungsfreundlich
  • Durch den modularen Aufbau können Ihre besondere Ansprüche flexibel berücksichtigt werden
  • Zum Wartungssatz gehören Zahnräder, Saugschuh, Wellendichtungen und Federn
Spezifikation
Beschreibung Micropump L21834 A-Mount Saugschuh-Pumpenkopf; Edelstahl/Graphit/PTFE; 0.017 ml/Umdrehung
Flussrate 0,85 bis 85 ml/min (0,017 ml/U)
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 121 °C
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 250 °F
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -50 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -46 °C
Rotormaterial Grafit
Geschwindigkeit 800 U/min
Gehäusematerial Edelstahl (316)