Learn More
Ismatec™ Micropump™ 185 Pumpenkopf für Zahnradpumpe
Artikelnummer. 11973124
Change view
Click to view available options
Flussrate:
1 bis 100 ml/min
5 bis 504 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate unitSize
11973124 1 bis 100 ml/min 1 Stück
11993124 5 bis 504 ml/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11973124 Lieferant Ismatec™ Lieferanten-Nr. 7400423
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ein reibungsloser, pulsloser Fluss sorgt für präzise Flüssigkeitszufuhr ohne Auslaufen.
  • Saugschuh-Designs ermöglichen höhere Förderdrücke und -temperaturen sowie eine höhere Effizienz.
  • Die magnetisch angetriebenen Präzisionspumpenköpfe gewährleisten eine gleichmäßige, präzise und pulsationsfreie Flüssigkeitsförderung.
  • Der Magnetantrieb und statische Dichtungen halten Flüssigkeiten sicher im Inneren und blockieren potenzielle Kontaminationen.
  • Die Materialien mit chemischer Beständigkeit sind (aufgrund ihrer benetzten Teile) für eine Vielzahl von Materialien geeignet.
  • Die Pumpenköpfe sind kompakt und wartungsfreundlich
  • Durch den modularen Aufbau können Ihre besondere Ansprüche flexibel berücksichtigt werden.
Spezifikation
Flussrate 1 bis 100 ml/min