Learn More
Ismatec™ Micropump™ 200 Pumpenkopf für Zahnradpumpe
Artikelnummer. 11964888
Change view
Click to view available options
Flussrate:
100 bis 2.016 ml/min
197 bis 3.924 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate unitSize
11964888 100 bis 2.016 ml/min 1 Stück
11954888 197 bis 3.924 ml/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11964888 Lieferant Ismatec™ Lieferanten-Nr. 00133VW
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ein reibungsloser, pulsloser Fluss sorgt für präzise Flüssigkeitszufuhr ohne Auslaufen.
  • Saugschuh-Designs ermöglichen höhere Förderdrücke und -temperaturen sowie eine höhere Effizienz.
  • Die magnetisch angetriebenen Präzisionspumpenköpfe gewährleisten eine gleichmäßige, präzise und pulsationsfreie Flüssigkeitsförderung.
  • Der Magnetantrieb und statische Dichtungen halten Flüssigkeiten sicher im Inneren und blockieren potenzielle Kontaminationen.
  • Die Materialien mit chemischer Beständigkeit sind (aufgrund ihrer benetzten Teile) für eine Vielzahl von Materialien geeignet.
  • Die Pumpenköpfe sind kompakt und wartungsfreundlich
  • Durch den modularen Aufbau können Ihre besondere Ansprüche flexibel berücksichtigt werden.
Spezifikation
Flussrate 100 bis 2.016 ml/min