Learn More
Sontara™ MicroPure™ 100 Reinigungstücher
Artikelnummer. 17395443
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
224 x 224 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B)
17395443 224 x 224 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17395443 Lieferant Sontara™ Lieferanten-Nr. D13511213
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zum allgemeinen Wischen und Polieren von Oberflächen, einschließlich Optik. Sontara™ MicroPure™ 100 Reinigungstücher sind glatt, äußerst saugfähig und langlebig.
  • Funktioniert gut mit IPA und anderen Lösungsmitteln
  • Wasserstrahlverfestigt 44 % Zellulose,56 % Polyester
  • Hohe Absorptions- und Retentionskapazität
  • Leicht zu öffnende Verpackung
Spezifikation
Produkttyp Micropure Wischtücher
Länge (metrisch) 224 mm
Breite (metrisch) 224 mm
Material Polyester-Zellulose
Zertifizierung/Konformität ISO 14644
Farbe Weiß
Kanten Messerschnitt
Abmessungen (L x B) 224 x 224 mm
Verpackungsmenge 300 Packungen